Merck
L445827
2-{[5-[(4-CHLOROANILINO)METHYL]-4-(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(4-PHENYL-1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H20Cl2N6OS2
CAS番号:
分子量:
567.523
MDL番号: