Merck
L440965
(3Z)-5-BROMO-3-{3-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYL]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE}-1-PROPYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H23BrN2O4S2
CAS番号:
分子量:
547.494
MDL番号: