Merck
L436488
ETHYL 4-({[3-AMINO-6-(4-METHOXYPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDIN-2-YL]CARBONYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H20F3N3O4S
CAS番号:
分子量:
515.515
MDL番号: