Merck
L435341
ALLYL 2-[3-(4-BUTOXYBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2-(3-PHENOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C35H32N2O7S
CAS番号:
分子量:
624.718
MDL番号: