Merck
L422460
N-CYCLOHEXYL-2-IMINO-5-OXO-1-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H27N5O3
CAS番号:
分子量:
421.503
MDL番号: