Merck
L421375
3-((5Z)-5-{[3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H21N3O5S2
CAS番号:
分子量:
495.58
MDL番号: