Merck
L419303
4-[4-(ALLYLOXY)-3-METHYLBENZOYL]-5-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C27H29FN2O5
CAS番号:
分子量:
480.541
MDL番号: