Merck
L416827
2-{[2-(4-ETHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-3-(4-METHYLPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C27H26N2O3S2
CAS番号:
分子量:
490.648
MDL番号: