Merck
L416665
1-(4-BROMOPHENYL)-2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ETHANONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C27H26BrN3O2S
CAS番号:
分子量:
536.495
MDL番号: