Merck
L363200
ETHYL (2Z)-5-(2-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2-[(2Z)-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H24N2O4S
CAS番号:
分子量:
460.556
MDL番号: