Merck
L355895
2-AMINO-4-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)-1-(DIMETHYLAMINO)-5-OXO-7-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H28N4O3
CAS番号:
分子量:
444.538
MDL番号: