Merck
L352209
4-[4-(BENZYLOXY)-2-METHYLBENZOYL]-1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C31H33FN2O4
CAS番号:
分子量:
516.618
MDL番号: