Merck
L329673
2,7,7-TRIMETHYL-4-(4-METHYLPHENYL)-5-OXO-N-(2-PYRIDINYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H27N3O2
CAS番号:
分子量:
401.513
MDL番号: