Merck
L298891
4-((E)-{[[(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)AMINO](OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C30H30N4O6S
CAS番号:
分子量:
574.661
MDL番号: