Merck
L292397
N-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H19Cl2N5O2S
CAS番号:
分子量:
500.41
MDL番号: