Merck
L249017
2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-(2-METHYL-2-PROPENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3-NITROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C21H19BrN6O3S
CAS番号:
分子量:
515.392
MDL番号: