Merck
L223107
2-AMINO-1-(4-BROMO-2-FLUOROPHENYL)-4-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H22BrFN4O
CAS番号:
分子量:
481.372
MDL番号: