Merck
L195367
3-[(Z)-(3-ISOPROPYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-[(4-METHOXYBENZYL)AMINO]-7-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H24N4O3S2
CAS番号:
分子量:
480.612
MDL番号: