Merck
L195162
2-[(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYL)AMINO]-3-[(Z)-(3-ISOBUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-9-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H24N4O4S2
CAS番号:
分子量:
508.622
MDL番号: