Merck
L188921
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-4-[4-(4-MORPHOLINYLSULFONYL)BENZOYL]-5-(4-NITROPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H28N4O8S
CAS番号:
分子量:
544.588
MDL番号: