Merck
L187518
6-AMINO-4-{3-ETHOXY-4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H24N4O3
CAS番号:
分子量:
416.484
MDL番号: