Merck
L177490
2-{[[(2E)-2-(5-BROMO-2-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-N-(4-BROMOPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H18Br2N4O4
CAS番号:
分子量:
574.232
MDL番号: