Merck
L150355
N'-[(E)-(4-CHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H10ClN5O3
CAS番号:
分子量:
307.698
MDL番号: