Merck
L148253
N-(4-METHOXYPHENYL)-2-({4-PHENYL-5-[(5-PHENYL-2H-TETRAAZOL-2-YL)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H22N8O2S
CAS番号:
分子量:
498.57
MDL番号: