Merck
L136905
6-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)-7H-[1,2,4]TRIAZOLO[3,4-B][1,3,4]THIADIAZINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C13H12BrF3N4S
CAS番号:
分子量:
393.231
MDL番号: