Merck
L124133
2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H21BrN4OS
CAS番号:
分子量:
493.429
MDL番号: