Merck
L103578
N'-[(E)-1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H23N5O2S
CAS番号:
分子量:
457.558
MDL番号: