Merck
L103128
N'-[(E)-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H19ClFN5OS
CAS番号:
分子量:
479.967
MDL番号: