Merck
J100006
Sigma-Aldrich
ビス(N,N'-ジ-tert-ブチルアセトアミジナート)鉄(II)
electronic grade, ≥99.99% metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H42N4Fe
CAS番号:
分子量:
394.42
UNSPSCコード:
12352300
グレード
electronic grade
蒸気圧
0.06 mmHg ( 55 °C)
アッセイ
≥99.99% metals basis
形状
solid
white
bp
60 °C/0.02 mmHg
mp
105-109 °C (lit.)
107 °C