Merck
GF87222304
ニッケル-クロム合金、Ni80Cr20
foil, 1m coil, 2mm coil width, 0.075mm thickness, annealed
別名:
NI050231
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥39,760
¥39,760
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥39,760
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥39,760
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 872-223-04
L × W ×厚み
1 m × 2 mm × 0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)