Merck
GF85898480
窒化ホウ素
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 40 mm, condition hot-pressed
別名:
B 603202
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 858-984-80
直径
40 mm
厚さ
2.0 mm