Merck
GF77408185
Niobium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
別名:
NB546010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 774-081-85
重量
50 g
部分最大サイズ
150 (micron)