Merck
GF77146735
Phosphor bronze
foil, Cu94%/Sn 6%, thickness 0.08 mm, length 5 m, coil width 0.4 mm
別名:
CU050247
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 771-467-35
L
5 m
コイル幅
0.4 mm
厚さ
0.08 mm