Merck
GF63351626
Iron/boron/silicon
foil, Fe78%/B 13%/Si 9%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 50 mm
別名:
FE810250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 633-516-26
L
1 m
コイル幅
50 mm
厚さ
0.025 mm