Merck
GF58929957
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
200mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.17mm wall thickness, 1.16mm inside diameter, as drawn
別名:
CU107220
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 589-299-57
L ×壁厚
200 mm × 0.17 mm
外径 × 内径
1.5 mm × 1.16 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)