Merck
GF55589631
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), tube, outside diameter 1.34mm, L 2 m, wall thickness 0.17 mm
別名:
AM307013
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,670
¥29,670
出荷予定日2025年4月27日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,670
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥29,670
出荷予定日2025年4月27日
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 555-896-31
L
2 m
壁厚
0.17 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)