Merck
GF55149396
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 1.0 mm, length 150 mm, wall thickness 0.3 mm
別名:
W 607140
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31191518
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 551-493-96
L
150 mm
外径
1.0 mm
壁厚
0.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3