GF30407824
別名:
AU060220
GF30407824-1EA
¥103,600
出荷予定日2025年4月23日
1 of 10
Sigma-Aldrich
265810
金
GF86176086
Gold/tin
938203
酸化コバルト鉄
229865
セレン
GF38456545
Nickel silver
243450
二酸化テルル
03584
カオリナイト
682659
ナノクレー、親水性ベントナイト
741957
金ナノ粒子
Z150754
Water aspirator pump
foil
Goodfellow 304-078-24
25 × 25 mm
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.