Merck
GF27813438
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 33 mm, L 1000 mm, natural
別名:
ME317933
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 278-134-38
L
1000 mm
直径
33 mm
natural
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.