Merck
GF27383777
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 2.5 mm
別名:
SI637500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 273-837-77
L
150 mm
外径
10.0 mm
壁厚
2.5 mm