Merck
GF23596892
マグネシウム
foil, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
別名:
MG000350
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 621 °C)
アッセイ
99.9%
形状
foil
自己発火温度
950 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 235-968-92
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
2.0 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI Key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF23596892-5EA:
GF23596892-1EA:
GF23596892-2EA:
GF23596892-10EA:
試験成績書(COA)