Merck
GF08815787
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, Co 78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, thickness 0.023 mm, length 10 m, coil width 20 mm
別名:
CO840230
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 088-157-87
L
10 m
コイル幅
20 mm
厚さ
0.023 mm