GF03634859
別名:
ST307910
1 of 10
GF04311638
チタン
GF16120112
ポリスチレン
Sigma-Aldrich
258148
塩酸
340502
ポリ(エチレン-コ-酢酸ビニル)
GF30423293
炭素
NIST2242A
Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 532 nm Excitation
901769
Flexible conductive silver paste for screen printing
GF24623108
Z527149
Real Crystal® IR sample cards
USP
1548010
Poly(ethylene-vinyl acetate)
rod
Goodfellow 036-348-59
500 mm
1.6 mm
エレクトロニクス材料
特殊・スマートポリマー
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
GF03634859-2EA: GF03634859-1EA: GF03634859-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。