Merck
F12405
Sigma-Aldrich
5-フルオロ-2-ニトロトルエン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)F
CAS番号:
分子量:
155.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
F12405-VAR:
F12405-10G:
F12405-50G:
F12405-BULK:
試験成績書(COA)