Merck
E32207
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-piperidinol
98%
別名:
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO
CAS番号:
分子量:
129.20
Beilstein:
1186
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
93-95 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN1CCCC(O)C1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)