不純物
<3% dichloromethane
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
106 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)\N=N\C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
InChI Key
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
1 - Explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D90008-5G:
D90008-25G:
D90008-18L:
D90008-5KG:
D90008-VAR:
D90008-100G:
D90008-BULK:
試験成績書(COA)