Merck
D75955
Sigma-Aldrich
2,5-ジクロロトルエン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3Cl2
CAS番号:
分子量:
161.03
Beilstein:
1859112
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.547 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
密度
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D75955-VAR:
D75955-25G:
D75955-5G:
D75955-100G:
D75955-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Riquan Liao et al.
Environmental monitoring and assessment, 191(5), 309-309 (2019-04-28)
To enhance our understanding on environmental conditions of the Maowei Sea in Guangxi province, China, the concentration and distribution of 22 chlorobenzene compounds (CBs) in the surface sediment were determined by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The relationship of the sediment