Merck
D132330
Sigma-Aldrich
3,5-ジメトキシベンゾニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CN
CAS番号:
分子量:
163.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
powder
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(OC)cc(c1)C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
NVTHWSJNXVDIKR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
D132330-BULK:
D132330-VAR:
D132330-5G:4548173193564
D132330-25G:4548173193557