Merck
D131504
Sigma-Aldrich
2,4-ジメトキシ安息香酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
2210860
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(C(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D131504-100G:
D131504-25G:
D131504-VAR:
D131504-BULK:
試験成績書(COA)