Merck
D0628
Sigma-Aldrich
5,6-Dibenzyloxyindole
≥98%
別名:
5,6-ビス(ベンジルオキシ)インドール, NSC 83220
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19NO2
CAS番号:
分子量:
329.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98%
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
C(Oc1cc2cc[nH]c2cc1OCc3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H19NO2/c1-3-7-17(8-4-1)15-24-21-13-19-11-12-23-20(19)14-22(21)25-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14,23H,15-16H2
InChI Key
JEUGWNYIRZKHDS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
CB2カナビノイドレセプターリガンド
強力なc-ABLインヒビター
天然ではビートの根に生じる強力な抗酸化剤
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D0628-500MG:
D0628-25MG:
D0628-BULK:
D0628-VAR:
D0628-100MG:
試験成績書(COA)